Tekniske data
| Konnektortyper | Fast 1,2 m BNC Kabel |
| Oversigt | pH-elektrode med speciel anti-shock epoxy krop til vandig opløsning. |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Type | pHast Temp |
| Inkluderer | BNC stik |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 1 m |
| Model- | Gelfyldt pH |
| pH-område | 0 til 13 |
| Temperaturområde (metrisk). | -5 °C til +100 °C |