Få mere at vide
Biodesign™ Gel tørresystem
Artikelnummer. 12856502
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12856502 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 12856502 Leverandør Biodesign™ Leverandørnr. G101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 DKK
    952.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 97.35 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Den nemme og økonomiske måde at tørre og opbevare alle typer polyakrylamid og agarosegeler på. Den unikke porekonfiguration af BioDesign GelWrap tillader vandet i gelen at fordampe direkte gennem BioDesign GelWrap-membranen. BioDesign GelWrap binder til både geloverfladen og til sig selv. Læg din gel mellem to våde stykker BioDesign GelWrap på en BioDesign GelFrame og lufttørre eller brug en blid varmekilde. Resultatet er en tørret gel, der er forseglet mellem to lag af sej klar fleksibel membran.
Brugsanvisning 1
. Skær to stykker BioDesign GelWrap i samme størrelse som din BioDesign GelFrame. 2. Fugt BioDesign GelWrap i en lille mængde vand. BioDesign GelWrap fugter øjeblikkeligt og bliver let uigennemsigtig. Læg aldrig i blød i mere end et minut, da overdreven befugtning vil give dårlige resultater. BioDesign GelWrap kan ikke opbevares vådt. 3.Placer et stykke af den våde BioDesign GelWrap på den solide BioDesign GelFrame bundsektion og skub luftboblerne ud under den ved hjælp af siden af din hånd. Hæld en lille mængde vand (10mL til 20mL) ovenpå, og læg derefter din gel ned, og efterlad så få luftbobler som muligt fanget under din gel. Hæld derefter endnu en lille mængde vand oven på din gel. Læg det andet våde stykke BioDesign GelWrap ned. Brug siden af din hånd til at skubbe størstedelen af de indesluttede luftbobler ud. 4.Placer den åbne billedrammedel af BioDesign GelFrame ovenpå, og brug klemmerne, der følger med BioDesign GelFrame, til at fastgøre alle fire sider. 5. Ryst den samlede BioDesign GelFrame på hovedet for at fjerne overskydende vand. 6. Lad rammen stå vandret under tørring. Med lavere procent polyacrylamidgeler kan du lufttørre natten over. Til polyakrylamidgeler, der er over 10 %, 1 mm tykke, gradienter eller større end 100 mm x 100 mm, skal du bruge mild varme fra en lampe ved hjælp af en 60 W pære og placeret 3 tommer væk fra geloverfladen. 7. Når din gel er tør, vil den og BioDesign GelWrap være helt klar og flade. Skil BioDesign GelFrame ad. BioDesign GelWrap placeret i kanterne, som var mellem de to stykker af rammen, vil stadig være fugtigt og skal skæres væk med en saks. Med tykkere geler er det nogle gange nødvendigt at presse den tørrede gel natten over for at forhindre krølning. 8. Det var det! BioDesign GelWrap har dannet en flad sej gennemsigtig konvolut omkring din tørrede gel og er stabil i årevis.
  • BioDesign GelWrap tørrer gelen helt flad og rynkefri
  • Farven på proteinpletter (strålende blå, sølv osv.), glykoproteiner, nukleinsyrer og farvede enzymatiske produkter vil forblive stabile i årevis
  • Fleksibel til sikker og permanent opbevaring Tørrer og konserverer alle typer polyakrylamid- og agarosegeler, herunder plade-, gradient-, 2D-, immundiffusions-, immunelektroforetiske og enzymaktivitetsgeler.
Tekniske data
Format Rulle
Mængde Hver
Produkttype Gelfilm til polyacrylamid-geler