Få mere at vide
Fisherbrand™ Combs for HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Artikelnummer. 10050061
Antal Wells:
8
12
16
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
Volumen (metrisk) prøve:
11 μl
15 μl
17 μl
20 μl
22 μl
30 μl
Bredde (metrisk) tænder:
2,2 mm
2,5 mm
4,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10050061
Brand: Fisherbrand™ HU6C1.58
For use with HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
  • Color coded
  • Height adjustable
  • Offer complete control over loading volume
  • Well depth to maximum 32-sample throughput
Tekniske data
Til brug med (udstyr) HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Type Comb
Antal Wells 8
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm
Volumen (metrisk) prøve 30 μl
Bredde (metrisk) tænder 4,5 mm