Få mere at vide
Hoefer™ Gelstøbetilbehør til HE 99X Max ubådsenheder: Løbebakker
Artikelnummer. 12059867
Længde (metrisk):
15 cm
20 cm
Bredde (metrisk):
10 cm
15 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12059867
Brand: Hoefer™ HE92X10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Hoefer HE 99X Max ubådselektroforeseenheder
  • Løbebakker er UV-transparent akryl
Tekniske data
Farve UV gennemsigtig
Til brug med (udstyr) HE99X Max ubådselektroforeseenhed
Type Løbebakke
Materiale Akryl
Dimensioner (L x B) 5,9 x 3,93 tommer. (15 x 10 cm)
Længde (engelsk) 5,9 tommer
Længde (metrisk) 15 cm
Bredde (engelsk) 3,93 tommer
Bredde (metrisk) 10 cm