Få mere at vide
Fisherbrand™ Dele/tilbehør til OmniPAGE Mini Vertical Electrophoresis System
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
OmniPAGE Mini Vertical-systemer bruges primært til protein- men også nukleinsyreelektroforeseteknikker. Ved at kombinere både funktionalitet og brugervenlighed muliggør OmniPAGE CVS10-systemerne enkel, alsidig vertikal minigelelektroforese med reproducerbare resultater.
Hvert OmniPAGE-system kan rumme op til 4 håndstøbte geler og 2 kommercielle præfabrikerede geler for at give fuldstændig fleksibilitet. Unik glidende klemmeteknologi i PAGE-indsatsen letter hurtig, intuitiv lækagefri støbning.
- Elektroforesetank: Holder gelmodulet med støbte geler/prøver og bufferopløsningen; tilsluttes en ekstern strømkilde
- Sikkerhedslåg: Sikrer den korrekte polaritet og orientering af elektroderne; passer nemt på tanken
- Eksternt støbesystem: inkluderer opstand og bund med silikonemåtte; holder sikkert gelmodulet under støbning af gel
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Proteingelelektroforese |
| Til brug med (udstyr) | OmniPAGE Mini CVS10 lodret system |
| Type | Eksternt støbesystem |
| Gel Dimensioner | 8 x 8.5 cm |
| Inkluderer | Opstand og base |
| Antal geler | Op til 2 |
| Dimensioner (L x B) | 10 x 10 cm (plade) |