Få mere at vide
Grant Instruments Gel Card Rotor til LMC-56
Volumen:
24 Gel-kort
Beskrivelse
- Rotor til 24 Gel-kort til blodgruppeserologisk testning (Forward Group, Reverse Group, RhD Type og 3 celle antistof screening).
- Kompatibel med LMC-56
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Udsvingbar rotor |
| Volumen | 24 Gel-kort |
| Maks. RCF | 280 x g |
| Maks. Hastighed | 1,500 rpm |
| Radius (metrisk) | 100 mm |
| Nettovægt | 1 kg |
| Til brug med (udstyr) | LMC-56 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Antal steder | 24 |
| Vis mere |