Få mere at vide
Gefitinib N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 17902476
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17902476 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17902476 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3563.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Gefitinib N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gefitinib N-Oxide
CAS 847949-51-3
Analyt- eller komponentnavne Gefitinib N-Oxide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C22 H24 Cl F N4 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-oxido-4-morpholinyl)propoxy]-, Gefitinib N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C22H24ClFN4O4/c1-30-20-13-19-16(12-21(20)32-8-2-5-28(29)6-9-31-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-18(24)17(23)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)
SMIL COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OCCC[N+]4([O-])CCOCC4
IUPAC navn N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-methoxy-6-[3-(4-oxidomorpholin-4-ium-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 462.9
Mængde 100 mg
Formel vægt 462.147 g/mol