Få mere at vide
Gefitinib-d3, TRC
Artikelnummer. 30395397
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30395397 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30395397 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG3040021MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gefitinib O-Methyl-D3
CAS 1173976-40-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C22H21D3ClFN4O3
Mængde 1 mg
Synonym 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-(methoxy-d3)-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-(methoxy-d3)-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinamine, Gefitinib-d3, Gefitinib-D3 (7-methoxy-D3), (3-Chloro-4-fluorophenyl)[7-(methoxy-d3)-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-yl]amine, 4-(3'-Chloro-4'-fluoroanilino)-7-(methoxy-d3)-6-(3-morpholinopropoxy)quinazoline
InChI formel InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-18(24)17(23)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])Oc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
Molekylvægt (g/mol) 449.92
Formel vægt 449.1709
Procent renhed >95