Få mere at vide
Gefarnate (Mixture of Isomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gefarnate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O2/c1-22(2)12-8-14-24(5)16-10-17-25(6)18-11-19-27(28)29-21-20-26(7)15-9-13-23(3)4/h12-13,16,18,20H,8-11,14-15,17,19,21H2,1-7H3/b24-16+,25-18+,26-20+ |
| Formel vægt | 400.3341 |