Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Gedunin
Artikelnummer. 18762734
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
18762734 2 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18762734 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3387/2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Hsp90 inhibitor; exhibits anticancer and antimalarial activity
Gedunin is a naturally occurring Hsp90 inhibitor. Induces Hsp90-dependent client protein degradation and displays antiproliferative activity in vitro(IC50 values are 3.22, 8.84 and 16.8 μM in SKBr3, MCF-7 and CaCo-2 cancer cell lines respectively). Decreases ovarian cancer cell proliferation in vitroand may enhance cisplatin -induced reduction in proliferation (CAT.No 3387). Also exhibits antimalarial activity against Plasmodium falciparum(IC50 values are 0.14 and 3.1 μM in parasite development and [3H]-hypoxanthine uptake assays respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,3aS,4aR,4bS,5R,6aR,10aR,10bR,12aS)-5-(Acetyloxy)-1-(3-furanyl)-1,5,6,6a,7,10a,10b,11,12,12a,decahydro-4b,7,7,10a,12a,-pentamethyloxireno[c]phenanthro[1,2-d]pyran-3,8(3aH,4bH)-dione
CAS 2753-30-2
Mængde 2 mg
Mål HSP90 Inhibitors
Molekylær formel C28H34O7
Renhed 0.98