Få mere at vide
GeA-69, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486947
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486947 5 mg -
16474228 10 mg -
16470567 50 mg 50mg
16413006 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486947 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY1087085mg
MedChemExpress GeA-69 is a selective, allosteric inhibitor of poly-adenosine-diphosphate-ribose polymerase 14 (PARP14) targeting macrodomain 2, with a Kd of 2.1 μM.
GeA-69 is a selective, allosteric inhibitor of poly-adenosine-diphosphate-ribose polymerase 14 (PARP14) targeting macrodomain 2, with a Kd of 2.1 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GeA-69
Fysisk form Solid
CAS 2143475-98-1
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H16N2O
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (416.18 mM)
SMIL CC(NC1=CC=CC=C1C2=CC=CC3=C2NC4=C3C=CC=C4)=O
Molekylvægt (g/mol) 300.35
Formel vægt 300.35
Procent renhed 99.97%