Få mere at vide
GDP366, MedChemExpress
Beskrivelse
GDP366, a dual inhibitor of survivin and Op18, induces cell growth inhibition, cellular senescence and mitotic catastrophe in human cancer cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GDP366 |
| CAS | 501698-03-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H17N5OS |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (166.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=CC(C)=C1)NC2=CC=C(C3=CSC4=NC=NC(N)=C43)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.45 |
| Formel vægt | 375.45 |
| Vis mere |