Få mere at vide
Abnova™ GDI1 (Human) Recombinant Protein
Produktkod. p-7164269
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
10 μg
25 μg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16135411
Brand: Abnova™ H00002664P01.10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Human GDI1 full-length ORF ( AAH00317, 1 a.a. - 447 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MDEEYDVIVLGTGLTECIPSGIMSVNGKKVLHMDRNPYYGGESSSITPLEELYKRFQLLEGPPESMGRGRDWNVDLIPKFLMANGQLVKMLLYTEVTRYLDFKVVEGSFVYKGGKIYKVPSTETEALASNLMGMFEKRRFRKFLVFVANFDENDPKTFEGVDPQTTSMRDVYRKFDLGQDVIDFTGHALALYRTDDYLDQPCLETVNRIKLYSESLARYGKSPYLYPLYGLGELPQGFARLSAIYGGTYMLNKPVDDIIMENGKVVGVKSEGEVARCKQLICDPSYIPDRVRKAGQVIRIICILSHPIKNTNDANSCQIIIPQNQVNRKSDIYVCMISYAHNVAAQGKYIAIASTTVETTDPEKEVEPALELLGPIDQKFVAISDLYEPIDDGCESQVFCSCSYDATTHFETTCNDIKDIYKRMAGTAFDFENMKRKQNDVFGEAEQ
Specifikationer
Adgangsnummer AAH00317
Gen-id (Entrez) 2664
Navn GDP dissociation inhibitor 1
Fremstillingsmetode Wheat germ expression system
Kvalitetskontrol test 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Mængde 10 μg
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias FLJ41411, GDIL, MRX41, MRX48, OPHN2, RABGD1A, RABGDIA, XAP-4
Gen symbol GDI1
Arter Wheat Germ (in vitro)
Protein tag GST
Buffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.