Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig GDF15 ELISA Kit
Beskrivelse
Det menneskelige GDF15 ELISA kvantificerer Hu GDF15 i humant serum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu GDF15. Metodens princip The Human GDF15 solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | Q99988 |
| Analyseområde | 2 til 125 pg/ml |
| Assay følsomhed | 0.59 pg/ml |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | ADN |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 9518 |
| Gen symbol | GDF15 |
| Vis mere |