Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig GDF15 ELISA Kit
Artikelnummer. 17185449
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 17185449
Brand: Invitrogen™ EHGDF15X5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Det menneskelige GDF15 ELISA kvantificerer Hu GDF15 i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu GDF15. Metodens princip The Human GDF15 solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
GDF-15 tilhører TGF-beta-cytokinfamilien, hvis medlemmer spiller en vigtig rolle under prænatal udvikling og postnatal vækst og remodellering og vedligeholdelse af en række forskellige væv og organer. GDF-15 udtrykkes overvejende i placenta og i meget mindre grad i forskellige andre væv. Tilstedeværelsen af GDF-15 i fostervand og dets forhøjede niveauer i sera fra gravide kvinder tyder på, at GDF-15 er involveret i graviditet og embryonal udvikling. GDF-15 udøver generelt tumorundertrykkende aktiviteter og er en af de dominerende faktorer, der produceres og udskilles som reaktion på aktivering af p53-vejen. Interessant nok er serumniveauet af GDF-15 positivt korreleret med neoplastisk progression af flere tumortyper, herunder visse kolorektale, bugspytkirtel- og prostatacancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q99988
Analyseområde 1,1 til 800 pg/ml
Assay følsomhed 2 pg/mL
Kalibreringsområde 2 pg/ml til 800 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Vækstfaktorer& Receptorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: humant angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12, 12, 3, 12, 12, 12, 3 IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MIG be, MCP-3, MIG be, MCP-3, MIG, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Tilstrækkelig til 5 x 96 Assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 9518
Gen symbol GDF-15,MIC-1,MIC1,NAG-1,PDF,PLAB,PTGFB
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signaltransduktion
Prøvevolumen Plasma 33μ L, Serum 33μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym GDF-15, MIC-1, MIC1, NAG-1, PDF, PLAB, PTGFB
Mål GDF15
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min