missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GDF-11/GDF-8 Antibody (trevogrumab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30140453 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30140453 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30140453 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP328093CL1

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Human Monoclonal Antibody

GDF-11/GDF-8 Monoclonal antibody specifically detects GDF-11/GDF-8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen GDF-11/GDF-8
Applikationer Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon trevogrumab
Konjugeret CoraFluor 1
Formulering PBS
Værtsarter Human
Immunogen GDF8/ Myostatin
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG4
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.