Få mere at vide
GDC-0941 Bimesylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1H-Indazol-4-yl)-6-[(4-(methylsulfonyl)-1-piperazinyl)methyl]-4-(4-morpholinyl)thieno[3,2-d]pyrimidine Methanesulfonate |
| CAS | 957054-33-0 |
| Molekylær formel | C23 H27 N7 O3 S2 . 2(C H4 O3 S) |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | GDC-0941 Bimesylate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N7O3S2.2CH4O3S/c1-35(31,32)30-7-5-28(6-8-30)15-16-13-20-21(34-16)23(29-9-11-33-12-10-29)26-22(25-20)17-3-2-4-19-18(17)14-24-27-19;2*1-5(2,3)4/h2-4,13-14H,5-12,15H2,1H3,(H,24,27);2*1H3,(H,2,3,4) |
| SMIL | CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)N1CCN(Cc2cc3nc(nc(N4CCOCC4)c3s2)c5cccc6[nH]ncc56)CC1 |
| IUPAC navn | 4-[2-(1H-indazol-4-yl)-6-[(4-methylsulfonylpiperazin-1-yl)methyl]thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl]morpholine;methanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 705.85 |
| Formel vægt | 705.1379 |