Få mere at vide
GDC-0879, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473756
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473756 25 mg -
16460578 5 mg 5mg
16458118 10 mg 10mg
16434037 50 mg 50mg
16420356 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16473756 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50864
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress GDC-0879 is a potent and selective B-Raf inhibitor with an IC50 of 0.13 nM.
GDC-0879 is a potent and selective B-Raf inhibitor with an IC50 of 0.13 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GDC-0879
CAS 905281-76-7
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H18N4O2
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (149.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL O/N=C1C(C=CC(C2=CN(CCO)N=C2C3=CC=NC=C3)=C4)=C4CC/1
Molekylvægt (g/mol) 334.37
Formel vægt 334.37
Procent renhed 99.07%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease