Få mere at vide
GDC-0834 S-enantiomer, MedChemExpress
Beskrivelse
GDC-0834 (S-enantiomer) is the S-enantiomer of GDC-0834. GDC-0834 is a potent and selective BTK inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GDC-0834 S-enantiomer |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1133432-50-4 |
| Farve | Reddish Brown |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C33H36N6O3S |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (167.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=C(C(N=C2NC3=CC=C([C@@H]4N(C)CCN(C)C4=O)C=C3)=CN(C)C2=O)C=CC=C1NC(C5=CC6=C(CCCC6)S5)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 596.74 |
| Vis mere |