Få mere at vide
GDC-0575, MedChemExpress
Beskrivelse
GDC-0575 (ARRY-575, RG7741) is a highly-selective oral small-molecule Chk1 inhibitor with an IC50 of 1.2 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GDC-0575 |
| CAS | 1196541-47-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H20BrN5O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | ARRY-575 RG7741 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (264.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C(C1CC1)NC2=CNC3=NC=C(Br)C(N4C[C@H](N)CCC4)=C32 |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.27 |
| Vis mere |