Få mere at vide
GDC-0349, MedChemExpress
Beskrivelse
GDC-0349 is a potent and selective ATP-competitive mTOR inhibitor with a Ki of 3.8 nM. GDC-0349 inhibits of both mTORC1 and mTORC2 complexes.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GDC-0349 |
| CAS | 1207360-89-1 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H32N6O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (220.97 mM) |
| SMIL | O=C(NCC)NC(C=C1)=CC=C1C2=NC3=C(CCN(C4COC4)C3)C(N5[C@@H](C)COCC5)=N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.55 |
| Formel vægt | 452.55 |
| Vis mere |