Få mere at vide
GDC-0326, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466037
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16466037 5 mg -
16452716 25 mg -
16443318 10 mg 10mg
16434566 100 mg 100mg
16419856 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16466037 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101272
MedChemExpress GDC-0326 is a potent and selective PI3Kα inhibitor with a Ki of 0.2 nM.
GDC-0326 is a potent and selective PI3Kα inhibitor with a Ki of 0.2 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GDC-0326
CAS 1282514-88-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H22N6O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (261.49 mM)
SMIL C[C@H](OC1=CC=C2C3=NC(C4=NC=NN4C(C)C)=CN3CCOC2=C1)C(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 382.42
Formel vægt 382.42
Procent renhed 99.7%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease