Få mere at vide
GDC-0152, MedChemExpress
Beskrivelse
GDC-0152 is a potent IAPs inhibitor, and binds to the BIR3 domains of XIAP, cIAP1, cIAP2 and the BIR domain of ML-IAP with Ki values of 28 nM, 17 nM, 43 nM and 14 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GDC-0152 |
| CAS | 873652-48-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H34N6O3S |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (200.55 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (100.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N1[C@H](C(NC2=C(C3=CC=CC=C3)N=NS2)=O)CCC1)[C@H](C4CCCCC4)NC([C@H](C)NC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 498.64 |
| Formel vægt | 498.64 |
| Vis mere |