Få mere at vide
GCN2-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
GCN2-IN-1 (A-92) is a potent general control nonderepressible 2 kinase (GCN2) inhibitor with an IC50 of IC50 of 0.3-3 μM in the cell assay.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GCN2-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1448693-69-3 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H18N10O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | A-92 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 60 mg/mL (149.10 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Vis mere |