Få mere at vide
Invitrogen™ GeneBLAzer™ GCGR-CRE- bla CHO-K1 celler
Description
- Accessionsnummer: NM_000160
- Befolkningsstatus: Pulje af stabile celler
- GeneBLAzer™ GCGR-CRE-bla CHO-K1-celler indeholder den humane glukagonreceptor (GCGR), (adgangsnr. NM_000160) stabilt integreret i CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cellelinje. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 (kat. nr. K1535)-celler indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af CRE-responselementet. GCGR-CRE-bla CHO-K1-cellerne er funktionelt validerede for Z’ -faktor og EC50-koncentrationer af glukagon. Derudover er GCGR-CRE-bla CHO-K1-celler blevet testet for assay-ydeevne under variable forhold.
Specifications
Specifications
| Adgangsnummer | NM_000160 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | GeneBLAzer™ GCGR-CRE-bla CHO-K1-celler sendes på tøris, 8 x 10^6 cellers ⁄hætteglas. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Human Protein Klasse | G-proteinkoblet receptor (GPCR) |
| Befolkningsstatus | Pulje af stabile celler |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Mængde | 1 hætteglas |
| Show More |