Få mere at vide
Invitrogen™ GCDFP-15 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K03_1K13)
Beschreibung
GCDFP-15 Recombinant Monoclonal Antibody for IHC (P)
Gross cystic disease of the breast is benign premenopausal disorder in which cysts are a predominant pathological lesion. These cysts appear to be formed from excessive apocrine cystic secretions. This fluid is composed of several glycoproteins including a unique 15kDa monomer protein, Gross Cystic Disease Fluid Protein-15 (GCDFP15). Cytosolic analysis of normal tissue specimens from all major organs has demonstrated GCDFP15 in apocrine epithelia, lacrimal, ceruminous and Moll's glands and in numerous serous cells of the submandibular, tracheal, bronchial, sublingual and minor salivary glands. GCDFP15 and prostate specific antigen are co-expressed in androgen receptor-positive breast tumours.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GCDFP-15 |
| Applikationer | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | K03_1K13 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Formulering | PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide |
| Gene | PIP |
| Genadgangsnr. | P12273 |
| Gene Alias | 14 kDa submandibular gland protein; gcdfp 15; GCDFP15; GCDFP-15; gp17; GPIP4; Gross cystic disease fluid protein 15; HGNC:8993; mSMGP; PIP; prolactin induced protein; prolactin-induced protein; Prolactin-inducible protein; prolactin-inducible protein homolog; SABP; secretory actin-binding protein; SMGP |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?