missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Gcase activator 1, MedChemExpress
Beskrivelse
Gcase activator 1 is an activator of glucocerebrosidase (Gcase) extracted from patent WO 2017192841 A1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gcase activator 1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1919820-28-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H30N4O2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (139.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C2N=C(C)C=C(C)N2N=C1)N[C@@H]3CC[C@@H](OCCCCC)CC3 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?