Få mere at vide
GC7 Sulfate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496887
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496887 5 mg
16411109 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16496887 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108314A
MedChemExpress GC7 Sulfate is a deoxyhypusine synthase (DHPS) inhibitor.
GC7 Sulfate is a deoxyhypusine synthase (DHPS) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GC7 Sulfate
Fysisk form Solid
CAS 150417-90-6
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H22N4O4S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation H2O : 3 mg/mL (11.10 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL NC(NCCCCCCCN)=N.O=S(O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 270.35
Formel vægt 270.35
Procent renhed 98.0%