Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ GC Tubing Fused Silica (Ikke deaktiveret)
Artikelnummer. 15258843
Samlet længde (metrisk):
1 m
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,01 mm
0,025 mm
0,04 mm
0,05 mm
0,06 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,11 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,14 mm
0,15 mm
0,17 mm
0,2 mm
0,22 mm
0,285 mm
0,363 mm
0,43 mm
0,68 mm
Pakningsstørrelse:
10m
25m
Hver
Artikelnummer. 15258843
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 062713
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hjælper med at opretholde et højtydende kromatografisystem
  • Højkvalitets smeltet silicaslange
  • Rør beskyttet med højtemperatur polyimidharpiks
  • Anvendes i en bred vifte af GC, LC og bioteknologiske applikationer
Tekniske data
Type Slanger
Til brug med (applikation) GC, LC og Bioteknologi
Diameter (metrisk) Indvendig 0,15 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0,363 mm
Samlet længde (metrisk) 1 m