Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ GC Tubing Fused Silica (Ikke deaktiveret)
Samlet længde (metrisk):
1 m
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,01 mm
0,025 mm
0,04 mm
0,05 mm
0,06 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,11 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,14 mm
0,15 mm
0,17 mm
0,2 mm
0,22 mm
0,285 mm
0,363 mm
0,43 mm
0,68 mm
Pakningsstørrelse:
10m
25m
Hver
Beskrivelse
- Højkvalitets smeltet silicaslange
- Rør beskyttet med højtemperatur polyimidharpiks
- Anvendes i en bred vifte af GC, LC og bioteknologiske applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Slanger |
| Til brug med (applikation) | GC, LC og Bioteknologi |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,53 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0,68 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |