Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ GC Tubing Fused Silica (Ikke deaktiveret)
Artikelnummer. 12760740
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
1 m
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,01 mm
0,025 mm
0,04 mm
0,05 mm
0,06 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,11 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,14 mm
0,15 mm
0,17 mm
0,2 mm
0,22 mm
0,285 mm
0,363 mm
0,43 mm
0,68 mm
Pakningsstørrelse:
10m
25m
Hver
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
12760740 1 m 0,075 mm 0,363 mm Hver
15258823 10 m 0,25 mm 0,15 mm 10m
15258833 10 m 0,15 mm 0,285 mm 10m
15208843 10 m 0,53 mm 0,68 mm 10m
15238823 10 m 0,01 mm 0,285 mm 10m
15278833 25 m 0,22 mm 0,363 mm 25m
12750740 1 m 0,025 mm 0,363 mm Hver
13184359 1 m 0,05 mm 0,363 mm Hver
15288833 10 m 0,32 mm 0,43 mm 10m
15258843 1 m 0,15 mm 0,363 mm Hver
15268843 1 m 0,1 mm 0,363 mm Hver
15218823 10 m 0,11 mm 0,17 mm 10m
15278823 10 m 0,05 mm 0,22 mm 10m
15208833 10 m 0,1 mm 0,2 mm 10m
15228823 25 m 0,11 mm 0,17 mm 25m
15228833 25 m 0,1 mm 0,363 mm 25m
15228843 10 m 0,25 mm 0,363 mm 10m
15238833 10 m 0,15 mm 0,22 mm 10m
15248823 10 m 0,25 mm 0,285 mm 10m
15248833 25 m 0,15 mm 0,22 mm 25m
15268823 10 m 0,04 mm 0,14 mm 10m
15288823 10 m 0,05 mm 0,15 mm 10m
15298823 10 m 0,06 mm 0,22 mm 10m
15298833 25 m 0,32 mm 0,43 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Product Code. 12760740 Supplier Trajan Scientific and Medical™ Supplier No. 062712
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
View all promotions
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Hjælper med at opretholde et højtydende kromatografisystem
  • Højkvalitets smeltet silicaslange
  • Rør beskyttet med højtemperatur polyimidharpiks
  • Anvendes i en bred vifte af GC, LC og bioteknologiske applikationer
Specifications
Type Slanger
Til brug med (applikation) GC, LC og Bioteknologi
Diameter (metrisk) Indvendig 0,075 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0,363 mm
Samlet længde (metrisk) 1 m