Få mere at vide
Thermo Scientific™ GC sprøjter til Agilent Instrumenter
Artikelnummer. 10371285 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
Oversigt:
Lige
Tilspidset
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Oversigt unitSize
10371285 10μ l Lige Hver
10477314 5μ L Lige Hver
10085624 10μ l Lige Pakke med 6
10763464 10μ l Tilspidset Hver
10187464 10μ l Tilspidset Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10371285 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365D1571
Kromatografi - Månedlig kampagne
Brug rabatkode 28105
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør nemt nøjagtige, præcise og reproducerbare injektioner med Thermo Scientific™ GC sprøjter til Agilent Instrumenter.
Opnå nøjagtige, præcise og reproducerbare injektioner nemt ved at bruge Thermo Scientific™ GC sprøjter designet specielt til Agilent™ GC systemer. De ru, felttestede sprøjter er optimeret til septumpiercing og er lavet af borosilikatglas med metalflanger af enten rustfrit stål eller forniklet messing.
  • Nøjagtig, præcis og reproducerbar over en række volumener
  • Sprøjter med fast nåle har et maksimalt temperaturområde på 5° til 70 °C
  • Nåle med en μkapacitet på 5 til 100 L har et maksimalt sikkert arbejdstryk på 1000psi; 100psi maksimalt funktionelt tryk
  • Nålespids med keglespids for at forhindre, at stemplet binder sig med snavsede prøver
  • 42 mm længde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oversigt Lige
Nålemåler 23 G
Produkttype GC Autosampler sprøjte, fast nål
Engangs Genanvendelig
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10μ l
Længde (metrisk) nål 42 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Agilent GC Instrumenter
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.