Få mere at vide
Thermo Scientific™ GC sprøjte til Shimadzu
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23s G |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Nålespids stil | Kegle |
| Til brug med (udstyr) | Shimadzu |
| Tilslutningstype | Fast |