Beskrivelse
- Borosilikatglas med metalflanger
- Nåle er af rustfrit stål
- Stempler er PTFE
- Feltprøvet sprøjtedesign
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 22s G |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Produkttype | Gastæt GC Autosampler sprøjte, fast nål |
| Mængde | 1/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 2,5 ml |
| Længde (metrisk) nål | 56 mm |
| Nålespids stil | Side hul |
| Til brug med (udstyr) | CTC GC Instrumenter |
| Tilslutningstype | Fast |