Få mere at vide
Thermo Scientific™ GC SMART Sprøjter til TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Artikelnummer. 17677075 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
10 μl
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
2.5 mL
5 ml
10 ml
Nålemåler:
19 G
22 G
23 G
23'ere G
26 G
26'ere G
Længde (metrisk) nål:
57 eller 85 mm
57 mm
65 mm
85 mm
Produkttype:
Aftagelig nålesprøjte, nål ikke medfølgende
GC Autosampler sprøjte, kegle
GC autosampler sprøjte, skrå
Gastæt GC Autosampler Sprøjte, Kegle
Gastæt GC Autosampler sprøjte, LC
Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle
Gastæt GC Autosampler sprøjte, sidehul
Pakningsstørrelse:
Hver
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Længde (metrisk) nål Produkttype Pakningsstørrelse
17677075 100μ l 23 G 57 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, sidehul -
17627055 0,5μ L 23 G 57 mm GC Autosampler sprøjte, kegle -
17637055 1μ L 23 G 57 mm GC Autosampler sprøjte, kegle -
17647055 5μ L 23'ere G 85 mm GC Autosampler sprøjte, kegle -
17657055 5μ L 23'ere G 57 mm GC Autosampler sprøjte, kegle -
17667055 5μ L 26'ere G 85 mm GC Autosampler sprøjte, kegle -
17677055 5μ L 26'ere G 57 mm GC Autosampler sprøjte, kegle -
17687055 10μ l 23'ere G 85 mm GC Autosampler sprøjte, kegle -
17697055 10μ l 23'ere G 57 mm GC Autosampler sprøjte, kegle -
17607065 10μ l 26'ere G 85 mm GC Autosampler sprøjte, kegle -
17617065 10μ l 26'ere G 57 mm GC Autosampler sprøjte, kegle -
17627065 10μ l 23'ere G 85 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle -
17637065 10μ l 23'ere G 57 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle -
17647065 10μ l 26'ere G 85 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle -
17657065 10 μl 26'ere G 57 mm Gastæt GC Autosampler Sprøjte, Kegle -
17667065 10μ l 26'ere G 57 mm GC autosampler sprøjte, skrå -
17677065 25μ L 23'ere G 57 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle -
17687065 25μ L 26'ere G 85 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle -
17697065 25μ L 26'ere G 57 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle -
17607075 50μ l 23'ere G 57 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle -
17617075 50μ l 26'ere G 85 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle -
17627075 50μ l 26'ere G 57 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle -
17637075 100μ l 23'ere G 57 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle -
17647075 100μ l 26'ere G 85 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle -
17657075 100μ l 26'ere G 57 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle -
17667075 100μ l 23 G 85 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, sidehul -
17687075 250μ L 26 G 85 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle -
17697075 250μ L 26 G 57 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle -
17607085 250μ L 23 G 85 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, sidehul -
17617085 250μ L 23 G 57 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, sidehul -
17627085 500 μl 26 G 85 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle -
17637085 500 μl 26 G 57 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle -
17647085 500 μl 23 G 57 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, sidehul -
17657085 1 ml 22 G 57 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, LC -
17667085 1 ml 23 G 65 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, sidehul -
17677085 2,5 ml 23 G 65 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, sidehul Hver
17687085 5 ml 23 G 65 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, sidehul -
17697085 10 ml 19 G 57 mm Gastæt GC Autosampler sprøjte, LC -
31034046 2.5 mL 22 G 57 eller 85 mm Aftagelig nålesprøjte, nål ikke medfølgende Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Artikelnummer. 17677075 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365H2181SM
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse GC-sprøjter indlejret med en ID-chip til at spore del- og lotnumre, brug og historie for at øge datasikkerheden og sikre systemoverholdelse.
Brug den unikke teknologi fra Thermo Scientific™ GC-sprøjter SMART som en sporbar brugsbaseret tilgang til gaskromatografi (GC) sprøjtestyring, hvilket resulterer i øget pålidelighed, instrumentets oppetid, tillid til resultaterne og fuld sporbarhed. Når de installeres på en Thermo Scientific™ TriPlus™ SMART RSH autosampler, drager sprøjterne SMART fordel af den unikke SMART teknologi. Hver sprøjte er udstyret med en ID-chip, som gemmer information som reservedelsnummer, partinummer, brugsområde og historik for den specifikke sprøjte. De oplysninger, der er gemt på chippen, kan tilgås direkte og rapporteres via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS software.
SMART sprøjter er kompatible med alle TriPlus™ RSH instrumenter samt PAL-platforme og instrumenter i AOC-6000-serien.
SMART Teknologiske fordele
- Få større tillid til analytiske resultater
- Sikre fejlfri brug af sprøjter gennem automatisk identifikation
- Support GLP akkreditering med sporbarhed af brugshistorik
- Optimer forbruget ved at overvåge brugsforhold og levetid
- Lettere sprøjtehåndtering takket være farvekodet sundhedsmeddelelses-dashboard integreret i Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 100μ L FN GT, 23 G, sidehul, 57 mm, stempel med PTFE-spids
Nålemåler 23 G
Produkttype Gastæt GC Autosampler sprøjte, sidehul
Volumen (metrisk) 100μ l
Længde (metrisk) nål 57 mm
Nålespids stil Side hul
Til brug med (udstyr) TriPlus RSH SMART Autosampler, Alle TriPlus RSH Instrumenter og alle PAL3-modeller