Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisprøjter
- Autosampler sprøjter
- Thermo Scientific™ GC SMART Sprøjter til TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Thermo Scientific™ GC SMART Sprøjter til TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Artikelnummer. 17617065 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Volumen (metrisk) | Nålemåler | Længde (metrisk) nål | Produkttype | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17617065 | 10μ l | 26'ere G | 57 mm | GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17627055 | 0,5μ L | 23 G | 57 mm | GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17637055 | 1μ L | 23 G | 57 mm | GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17647055 | 5μ L | 23'ere G | 85 mm | GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17657055 | 5μ L | 23'ere G | 57 mm | GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17667055 | 5μ L | 26'ere G | 85 mm | GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17677055 | 5μ L | 26'ere G | 57 mm | GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17687055 | 10μ l | 23'ere G | 85 mm | GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17697055 | 10μ l | 23'ere G | 57 mm | GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17607065 | 10μ l | 26'ere G | 85 mm | GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17627065 | 10μ l | 23'ere G | 85 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17637065 | 10μ l | 23'ere G | 57 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17647065 | 10μ l | 26'ere G | 85 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17657065 | 10 μl | 26'ere G | 57 mm | Gastæt GC Autosampler Sprøjte, Kegle | - |
| 17667065 | 10μ l | 26'ere G | 57 mm | GC autosampler sprøjte, skrå | - |
| 17677065 | 25μ L | 23'ere G | 57 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17687065 | 25μ L | 26'ere G | 85 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17697065 | 25μ L | 26'ere G | 57 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17607075 | 50μ l | 23'ere G | 57 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17617075 | 50μ l | 26'ere G | 85 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17627075 | 50μ l | 26'ere G | 57 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17637075 | 100μ l | 23'ere G | 57 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17647075 | 100μ l | 26'ere G | 85 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17657075 | 100μ l | 26'ere G | 57 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17667075 | 100μ l | 23 G | 85 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, sidehul | - |
| 17677075 | 100μ l | 23 G | 57 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, sidehul | - |
| 17687075 | 250μ L | 26 G | 85 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17697075 | 250μ L | 26 G | 57 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17607085 | 250μ L | 23 G | 85 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, sidehul | - |
| 17617085 | 250μ L | 23 G | 57 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, sidehul | - |
| 17627085 | 500 μl | 26 G | 85 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17637085 | 500 μl | 26 G | 57 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, kegle | - |
| 17647085 | 500 μl | 23 G | 57 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, sidehul | - |
| 17657085 | 1 ml | 22 G | 57 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, LC | - |
| 17667085 | 1 ml | 23 G | 65 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, sidehul | - |
| 17677085 | 2,5 ml | 23 G | 65 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, sidehul | Hver |
| 17687085 | 5 ml | 23 G | 65 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, sidehul | - |
| 17697085 | 10 ml | 19 G | 57 mm | Gastæt GC Autosampler sprøjte, LC | - |
| 31034046 | 2.5 mL | 22 G | 57 eller 85 mm | Aftagelig nålesprøjte, nål ikke medfølgende | Hver |
Brug rabatkode 27992
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27992" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Brug den unikke teknologi fra Thermo Scientific™ GC-sprøjter SMART som en sporbar brugsbaseret tilgang til gaskromatografi (GC) sprøjtestyring, hvilket resulterer i øget pålidelighed, instrumentets oppetid, tillid til resultaterne og fuld sporbarhed. Når de installeres på en Thermo Scientific™ TriPlus™ SMART RSH autosampler, drager sprøjterne SMART fordel af den unikke SMART teknologi. Hver sprøjte er udstyret med en ID-chip, som gemmer information som reservedelsnummer, partinummer, brugsområde og historik for den specifikke sprøjte. De oplysninger, der er gemt på chippen, kan tilgås direkte og rapporteres via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS software.
SMART sprøjter er kompatible med alle TriPlus™ RSH instrumenter samt PAL-platforme og instrumenter i AOC-6000-serien.
SMART Teknologiske fordele
- Få større tillid til analytiske resultater
- Sikre fejlfri brug af sprøjter gennem automatisk identifikation
- Support GLP akkreditering med sporbarhed af brugshistorik
- Optimer forbruget ved at overvåge brugsforhold og levetid
- Lettere sprøjtehåndtering takket være farvekodet sundhedsmeddelelses-dashboard integreret i Chromeleon™ CDS
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 10μ L FN, 26 s G, Kegle, 57 mm |
| Nålemåler | 26'ere G |
| Produkttype | GC Autosampler sprøjte, kegle |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Længde (metrisk) nål | 57 mm |
| Nålespids stil | Kegle |
| Til brug med (udstyr) | TriPlus RSH SMART Autosampler, Alle TriPlus RSH Instrumenter og alle PAL3-modeller |