Få mere at vide
Thermo Scientific™ GC Liner Tætningsringe til Thermo Scientific™ og Agilent Instrumenter
Artikelnummer. 10561115 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Forseglingsring
Grafit liner tætningsring
Grafitforing til forseglingsring
Viton Forseglingsring
Til brug med (udstyr):
Agilent 2,0 mm foringer
Agilent Direkte Lige Linere
Agilent SSL liners
TRACE 1300 Series GC PTV Injektorer
TRACE 1300 Series GC SSL injektorer
TRACE 1300 Series GC og Agilent SSL injektorer
TRACE og FOCUS GC SSL injektorer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10561115 Forseglingsring TRACE og FOCUS GC SSL injektorer Pakke med 10
10479234 Grafitforing til forseglingsring Agilent Direkte Lige Linere Pakke med 10
10467894 Grafit liner tætningsring Agilent SSL liners Pakke med 10
10259314 Grafitforing til forseglingsring Agilent 2,0 mm foringer Pakke med 10
10638905 Viton Forseglingsring TRACE 1300 Series GC og Agilent SSL injektorer Pakke med 10
13415099 Forseglingsring TRACE 1300 Series GC PTV Injektorer Hver
15398384 Forseglingsring TRACE 1300 Series GC SSL injektorer Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10561115 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 29033406
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Match den bedste tætningsring med den indsprøjtningsportsforing, der bruges i din Thermo Scientific™ eller Agilent GC system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Forseglingsring
Oversigt Forseglingsring
Mængde Pakke med 10 stk.
Til brug med (udstyr) TRACE og FOCUS GC SSL injektorer