Få mere at vide
Thermo Scientific™ GC Liner Tætningsringe til Thermo Scientific™ og Agilent Instrumenter
Artikelnummer. 10479234 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Forseglingsring
Grafit liner tætningsring
Grafitforingstætningsring
Viton Forseglingsring
Til brug med (udstyr):
Agilent 2,0 mm foringer
Agilent Direct Straight Liner
Agilent SSL liners
TRACE 1300 Series GC PTV Injektorer
TRACE 1300 Series GC SSL injektorer
TRACE 1300 Series GC og Agilent SSL injektorer
TRACE og FOCUS GC SSL injektorer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10479234
Brand: Thermo Scientific™ 290GA242
Match den bedste tætningsring med den indsprøjtningsportsforing, der bruges i din Thermo Scientific™ eller Agilent GC system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Grafitforingstætningsring
Mængde 10 Pack
Produkttype Graphite Liner Sealing Ring
Til brug med (udstyr) Agilent Direct Straight Liner