Få mere at vide
Trajan™ GC indløbsforinger
Beschreibung
Til brug med GC-instrumenter
- Alle liners er deaktiveret ved hjælp af højtemperatur-gasfasedeaktivering (420 °C [788 °F])
- Leveres i blisterpakninger for at forhindre kontaminering
- Færre aktive steder betyder ingen uønsket reaktion i prøver
- Omfatter to tilspidsede sektioner, der fastholder kvartsvatproppen for optimal aftørring af nålespidsen og prøveoverførsel—forhindrer også kvartsvat i at forskyde sig mod septum eller blive skubbet ned i lineren
- Giver fremragende reproducerbarhed
- Resulterer i lavere massediskrimination
- Fast FocusLiners har en smal 2.3mm I.D. til brug med 0.1mm I.D. kapillærkolonner—smal I.D. resulterer også i mindre peakbredder
- Kvartsvat i nogle split-liners fremmer blanding af analytter og giver bedre kvantificering, har en stor overflade, der hjælper med fordampning af væskeprøver, fungerer som en fælde til opsamling af ikke-flygtige rester fra prøven og forhindrer prøven i at ramme bunden af injektoren før fordampning
- Tilspidsninger i nogle splitless-liners minimerer kontakt mellem analytter og bunden af injektionsporten –særligt nyttigt til meget aktive forbindelser; leder også analytter ind i kolonnen for en mere robust kolonneinstallation
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Packed Column Liner |
| Længde (metrisk) | 112 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Til brug med (udstyr) | AutoSystem and Clarus 500 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?