Få mere at vide
Trajan™ GC indløbsforinger
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.75 mm
3 mm
3.4 mm
4 mm
5 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
5 mm
6.2 mm
6.3 mm
8 mm
8 mm
Længde (metrisk):
54 mm
78.5 mm
92 mm
95 mm
105 mm
Produkttype:
Indløbsforinger
Split/Splitløs FocusLiner
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 5
Beskrivelse
Til brug med GC-instrumenter
- Alle liners deaktiveres ved hjælp af gasfasedeaktivering ved °høj temperatur (°420 C [788 F]).
- Leveres i blisterpakninger for at forhindre kontaminering
- Reducerede aktive steder betyder ingen uønsket reaktion i prøver
- Inkluder to tilspidsede sektioner, der fastgør kvartsuldproppen for optimal nålespidsaftørring og prøveoverførsel forhindrer også —kvartsuld i at flytte sig mod skillevæggen eller skubbe ned i foringen
- Giver fremragende reproducerbarhed
- Resulterer i lavere massediskrimination
- Hurtig FocusLiners har en smal 2,3 mm ID til brug med 0,1 mm ID —kapillarsøjler smal ID resulterer også i mindre spidsbredder
- Kvartsuld i nogle splitliners fremmer analytblanding og resulterer i bedre kvantificering, giver et stort overfladeareal, der hjælper med væskeprøvefordampning, fungerer som en fælde til at opsamle ikke-flygtige rester fra prøven og forhindrer prøven i at ramme bunden af injektoren før fordampning
- Tilspidsninger i nogle splitløse foringer minimerer kontakt mellem analytter og bunden af injektionsporten– især nyttig til meget aktive forbindelser; kanaliserer også analytter til kolonne for en mere robust kolonneinstallation
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 105 mm |
| Produkttype | Indløbsforinger |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Til brug med (udstyr) | 50 mm Needle |