Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ GC Inlet Liner Split/Splitless med Single Taper Quartz Wool For Agilent Ac Control Injector 4mm ID
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med Thermo Scientific instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | GC Inlet Liner, Split/Splitløs med enkelt Taper (kvartsuld) |
| Mængde | 25/pakke |
| Længde (metrisk) | 78.5 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.3 mm |