Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ GC indløbsforing pakket kolonne til Agilent pakkede søjler 1,8 mm ID, 3 mm OD, 92 mm længde SGE
Artikelnummer. 12994071
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
12994071 1,8 mm Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 12994071 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 092235
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Den unikke deaktiveringsproces af SGE indløbsforinger giver fremragende analyse for en lang række forbindelser
  • Hver batch af liners testet for aktivitet
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Farvekodet efter geometri for nem identifikation
  • Til brug med Agilent instrumenter
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 1,8 mm
Længde (metrisk) 92 mm
Produkttype 1,8 mm ID Pakket søjleforing
Diameter (metrisk) Udvendig 3 mm