Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ GC Inlet Liner Large Volume Injection (Lvi) Sintret Glas
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med Varian instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stor volumen injektion (LVI ) Liner |
| Mængde | 5/pakke |
| Længde (metrisk) | 54 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.8, 3.4 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |
| Til brug med (udstyr) | Varian GC Instrumenter |
| Liner materiale | Sintret glas |