Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ GC Inlet Liner Large Volume Injection (Lvi) Sintret Glas For Agilent Gerstel Cis 4 Injektor 1,8 mm ID
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af sintret glas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med Agilent Technologies instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stor volumen injektion (LVI ) Indløbsforing |
| Oversigt | Sintret glas |
| Mængde | 5/pakke |
| Længde (metrisk) | 71 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.8 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3 mm |
| Til brug med (udstyr) | Gerstel CIS 4 injektor |