Få mere at vide
Trajan™ Tætningsring til GC Ferrule
Artikelnummer. 15298873
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,59 mm
6,35 mm
Længde (metrisk):
1,7 mm
2,2 mm
Bredde (metrisk):
3,2 mm
9,9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
15298873 1,59 mm 1,7 mm 3,2 mm Pakke med 10
10578102 6,35 mm 2,2 mm 9,9 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15298873 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 0726520
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Grafit tætningsring til brug med GC Ferrules
  • Til brug med GC Ferrules
  • 100 % grafit tætningsring til 1/4 tommer fittings
  • Leveres i pakker af 10 stk
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 1/16 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1,59 mm
Længde (metrisk) 1,7 mm
Materiale 100% grafit
Maks. Temperatur (metrisk) 450 °C
Produkttype Forseglingsring
Bredde (metrisk) 3,2 mm