Få mere at vide
Trajan™ Tætningsring til GC Ferrule
Artikelnummer. 10578102
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,59 mm
6,35 mm
Længde (metrisk):
1,7 mm
2,2 mm
Bredde (metrisk):
3,2 mm
9,9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Længde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
10578102 6,35 mm 2,2 mm 9,9 mm Hver
15298873 1,59 mm 1,7 mm 3,2 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10578102 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 0726003
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Grafit tætningsring til brug med GC Ferrules
  • Til brug med GC Ferrules
  • 100 % grafit tætningsring til 1/4 tommer fittings
  • Leveres i pakker af 10 stk
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6,35 mm
Længde (metrisk) 2,2 mm
Materiale 100% grafit
Type Tætningsring
Bredde (metrisk) 9,9 mm