Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ GC ferrule OGF16-16 grafit i ét stykke 1/16 tommer x 1/16 tommer monteringsstørrelse x hulstørrelse SGE
Til brug med (udstyr):
1/16 tommer. Beslag
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Let at bruge
- Danner pålidelig tætning
- Genanvendelig
- Blødt materiale, danner et blødt greb om kapillarsøjlen
- Lave emissioner
Tekniske data
Tekniske data
| Type | GC Ferrule |
| Oversigt | 1/16 tommer. ID hul |
| Diameter (engelsk) Indvendig | 1/16 tommer. |
| Længde (metrisk) | 3.7 mm |
| Bredde (metrisk) | 3.2 mm |
| Til brug med (udstyr) | 1/16 tommer. Beslag |
| Materiale | Grafit |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) indvendig | 1.59 mm |