Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ GC deaktiveret indløbsforing Splitfri lige gennemgående liner Kvartsuld Til Agilent 7890
Artikelnummer. 12927141
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
12927141 2 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12927141 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 09200401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Den unikke deaktiveringsproces af SGE indløbsforinger giver fremragende analyse for en lang række forbindelser
    Hver batch af liners testet for aktivitet
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Farvekodet efter geometri for nem identifikation
  • Til brug med Agilent Technologies instrumenter
Tekniske data
Produkttype GC Inlet Liner, Split / Splitless Quartz, Straight-Through Inlet Liner
Længde (metrisk) 78.5 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.1 mm
Til brug med (udstyr) Agilent Technologies Instrumenter