Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ GC deaktiveret indløbsforing Split/Splitløs tilspidset
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med Thermo Scientific instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Længde (metrisk) | 78.5 mm |
| Produkttype | Split / Splitless indløbsforing, forsænket svanehals (kvartsuld) |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.3 mm |