Få mere at vide
SGE Analytical Science™ GC deaktiveret indløbsforing
Beskrivelse
- GC deaktiveret indløbsforing til Agilent S/S
- Deaktiveret med høj temperatur (> °400 C) gasfasereagens
- Split/Splitless Focusliner
- 4,0 mm ID
- Batchcertifikat inkluderet i hver pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | GC deaktiveret indløbsforing |
| Til brug med (applikation) | Agilent Instrumenter |
| Længde (metrisk) | 78.5 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4,0 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.3 mm |